문서
MTCP411711
MTC Bio Transfer Pipette
size 3 mL, short bulb, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
material
low-density polyethylene
무균
sterile
특징
graduation
포장
pack of 500 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
MTC Bio P4117-11
길이
138 mm
크기
3 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Transfer pipette, 3ml, short bulb, graduated to 1mL, sterile, individually wrapped, 500/cs
특징 및 장점
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio