주요 문서
HS206371A
Transfer Pipette
working volume 1 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
동의어(들):
Disposable Transfer Pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EACH
₩95,816
₩95,816
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EACH
₩95,816
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
₩95,816
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polyethylene
무균
non-sterile
특징
graduations 0.25 mL
포장
pack of 500 ea (bulk packed)
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS206371A
용량
5 mL
작업 용적
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
특징 및 장점
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)