MTCM710090
MTC™ Bio Positively Charged Microscope Slides
90° cut corners, frosted on one end, 25 x 75mm
동의어(들):
PCR cooler, biohazard bag lab stand, glass slide, sample slide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
72 EA
₩42,529
₩42,529
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
72 EA
₩42,529
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.15
₩42,529
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
glass
포장
pack of 72 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio M7100-90
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MTC microscope slides have a positive charge that makes the surface ideal for cell, tissue and general sample adhesion. Typical samples have a negative charge and are therefore attracted to the positively charged slide surface, significantly reducing “float”. Slides are made of high-clarity glass and are compatible with most printers. Slides are packaged in a Class 10 cleanroom for ultra-clean, dust-free performance.
Microscope slides, positive charged, 90° corners, frosted on one end, 25 x 75mm, 72/pk
특징 및 장점
- Positive charged for cell adhesion
- Frosted on one end
- Choose 90° or 45° cut corners
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.