MTCB1204
MTC™ Bio MultiBox™ for Western Blotting
4 compartments, L × W × D 38 mm (1 1/2 in.) × 71 mm (2 13/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.), for various gels including half-mini protein gels
동의어(들):
gel processing box, multi gel processing box
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩187,674
₩187,674
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩187,674
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
₩187,674
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
추천 제품
material
polystyrene
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio B1204
길이 × 너비 × 깊이
38 mm (1 1/2 in.) × 71 mm (2 13/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MultiBox™, 4 compartments, 38 x 71 x 28mm each (11/2 x 2 13/16 x 11/8 in.), for various gels including half-mini protein gels, 6/pk
The MultiBox™ Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
특징 및 장점
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.