문서
MTCB13008BK
MTC Bio MultiBox Western Blot Box Pull-off Lid
L × W × H 8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
동의어(들):
gel processing box lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material
polystyrene
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
MTC Bio B1300-8BK
길이 × 너비 × 높이
8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
일반 설명
Blot Box, Removable Lid, Opaque Black, for Novex Minigel (8.6 x 8.6 x 2.8cm), 10/pk
애플리케이션
Novex Mini Gels
특징 및 장점
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio