MSST0053
SILu™Prot AKT3, RAC-gamma serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
동의어(들):
Protein kinase Akt-3, Protein kinase B gamma (PKB gamma), RAC-PK-gamma, STK-2
크기 선택
About This Item
추천 제품
재조합
expressed in HEK 293 cells
Quality Level
태그
His tagged
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
liquid
효능
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
적합성
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... AKT3(10000)
일반 설명
서열
물리적 형태
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터