주요 문서
MSPS002
Sigma-Aldrich
SILuPep GLP-1 active
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23201100
NACRES:
NA.24
제품 MSPS002은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
색상
off-white
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
분석 메모
General Description
SILuPep GLP-1 Active is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HAEGTFTSDVSSY-Leu(U13C6)-EGQAAKEFIAW-Leu(U13C6)-VKGR-NH2
Terminal modifications: N-Term: [H]
Length (residues): 30
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
법적 정보
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)