문서
ML0012
Sigma-Aldrich
Pentose Phosphate Metabolite Library
동의어(들):
PPP Metabolite Library
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
저장 온도
−20°C
성분
Contains up to 10 mg each of the pentose phosphate pathway metabolite standards packaged individually.
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • 15732D-Xylulose 5-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 10 mgSDS
  • 78832D-Sedoheptulose 7-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 1 mgSDS
  • D31262-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt, ≥95% (ICP-AES) 10 mgSDS
  • D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgSDS
  • E0377D-Erythrose 4-phosphate sodium salt, ≥50% (TLC) 10 mgSDS
  • F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgSDS
  • F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgSDS
  • G2164Gluconolactone, 99.0-101.0%, meets USP testing specifications 10 mgSDS
  • G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgSDS
  • P78776-Phosphogluconic acid trisodium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgSDS
  • R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC) 10 mgSDS
  • R7750D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate, ≥98% (TLC), powder 10 mgSDS
  • R9875D-Ribulose 5-phosphate sodium salt, ≥90% (HPLC) 10 mgSDS
모두 보기 (13)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3