형태
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
1 g/L
pH
2.4 (25 °C)
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
기타 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
표준 및 특수 염색과 염료를 사용하여 연구 및 임상 병리학을 위해 생물학적 조직 염색의 중요성에 대해 알아보십시오.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.