주요 문서
M9773
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
50-200 mesh
동의어(들):
(α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, Amino-(4-methylphenyl)methyl copolystyrene divinylbenzene, MBHA-polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩389,659
₩389,659
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩389,659
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
47101511
NACRES:
NA.56
₩389,659
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
라벨링 범위
0.5-0.7 amine per g resin (based on nitrogen determination)
Matrix
2% Cross-linked polystyrene
입자 크기
50-200 mesh
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Hydrochloride resins have been used to study the treatment of hyperphosphataemia in patients with end-stage renal failure.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S Spaia
Hippokratia, 15(Suppl 1), 22-26 (2011-09-08)
In chronic kidney disease patients, bone and mineral abnormalities have a major impact on morbidity and mortality. Hyperphosphatemia has been associated with increased mortality and with the development of cardiovascular calcification, an independent predictor of mortality. Sevelamer, or more precisely