주요 문서
533173
Sigma-Aldrich
MBHA Resin
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer-bound, (α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, MBHA resin, MBHA-polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩1,666,123
₩1,666,123
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩1,666,123
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
₩1,666,123
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
교차
1 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.5-1.0 mmol/g loading
입자 크기
200-400 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amine
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)