생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥98% (GC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D 8.1 to 9.5 °, c = 1% (w/v) in chloroform
기술
gas chromatography (GC): suitable
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3
InChI key
DPOQCELSZBSZGX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터