항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
AA6, monoclonal
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
human, feline, bovine, hamster, chicken, mouse, rat
기술
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAP1B(4131)
mouse ... Mtap1b(17755)
rat ... Map1b(29456)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunohistochemistry
- immunostaining
- fluorescence microscopy
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)