M3807
Anti-MAPK1/ERK2 Antibody
mouse monoclonal, ERK-NP2
동의어(들):
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERK2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p38, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
크기 선택
₩1,180,648
크기 선택
About This Item
₩1,180,648
추천 제품
제품명
Anti-MAP Kinase, Non-Phosphorylated ERK antibody, Mouse monoclonal, clone ERK-NP2, purified from hybridoma cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
ERK-NP2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
종 반응성
human, rat
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-25 μg/mL using rat brain extract
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
물리적 형태
제조 메모
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)