주요 문서
M3574
Sigma-Aldrich
Methylone hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Methylamino-3,4-methylene-dioxy-propiophenone hydrochloride, Methylenedioxymethcathinone hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13NO3·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
243.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
약물 제어
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain)
저장 조건
desiccated
색상
off-white to light yellow
solubility
H2O: ≥30 mg/mL
SMILES string
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H
InChI key
GASYWEXOTOXXLK-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Methylone is a stimulant, an analog of Methamphetamine. Triple reuptake inhibitor; inhibits the re-uptake of dopamine, 5-HT and norepinephrine.
Methylone is an analog of canthinone and methamphetamine analog.
특징 및 장점
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)