M3509
β,γ-Methyleneguanosine 5′-triphosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
GMPPCP, GppCp, Guanosine-5′-[(β,γ)-methyleno]triphosphate sodium salt
크기 선택
₩512,068
크기 선택
About This Item
₩512,068
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)CP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C11H18N5O13P3.Na.H/c12-11-14-8-5(9(19)15-11)13-2-16(8)10-7(18)6(17)4(28-10)1-27-32(25,26)29-31(23,24)3-30(20,21)22;;/h2,4,6-7,10,17-18H,1,3H2,(H,23,24)(H,25,26)(H2,20,21,22)(H3,12,14,15,19);;
InChI key
LJQPGKRRFLMZPX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)