문서
M2195
Sigma-Aldrich
MOCPAC
≥95% (HPLC), solid
동의어(들):
Benzyl (S)-[1-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-ylcarbamoyl)-5-propionylaminopentyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H31N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
493.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
분석
≥95% (HPLC)
형태
solid
solubility
DMSO: soluble 21 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C27H31N3O6/c1-3-24(31)28-14-8-7-11-22(30-27(34)35-17-19-9-5-4-6-10-19)26(33)29-20-12-13-21-18(2)15-25(32)36-23(21)16-20/h4-6,9-10,12-13,15-16,22H,3,7-8,11,14,17H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,33)(H,30,34)/t22-/m0/s1
InChI key
BFDGUJKFQRJHJM-QFIPXVFZSA-N
생화학적/생리학적 작용
Selective HDAC1 substrate (over HDAC6, class I over class II).
특징 및 장점
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.