L9793
LP44
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
4-[2-(Methylthio)phenyl]-N-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphth alenyl)-1-piperazinehexanamide hydrochloride
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL
H2O: ≥2 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CSc1ccccc1N2CCN(CCCCCC(=O)NC3CCCc4ccccc34)CC2
InChI
1S/C27H37N3OS.ClH/c1-32-26-15-7-6-14-25(26)30-20-18-29(19-21-30)17-8-2-3-16-27(31)28-24-13-9-11-22-10-4-5-12-23(22)24;/h4-7,10,12,14-15,24H,2-3,8-9,11,13,16-21H2,1H3,(H,28,31);1H
InChI key
DWGKCWWWKHCVDH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
호환 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.