주요 문서
L7670
Sigma-Aldrich
PL405 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
AcSKGPya-F-W-Nop-GGKNH2 trifluoroacetate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩288,463
₩288,463
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩288,463
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C71H83N15O14 · xC2HF3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
1370.51 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩288,463
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
acetonitrile: water (1:1): ≥10 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)N[C@@H](Cc8ccc(cc8)[N+]([O-])=O)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C71H83N15O14.C2HF3O2/c1-41(88)79-59(40-87)71(98)82-54(22-8-10-30-73)66(93)78-39-62(91)81-57(34-47-33-46-17-11-15-44-25-26-45-16-12-19-51(47)64(45)63(44)46)69(96)84-56(31-42-13-3-2-4-14-42)68(95)85-58(35-48-36-75-52-20-6-5-18-50(48)52)70(97)83-55(32-43-23-27-49(28-24-43)86(99)100)67(94)77-37-60(89)76-38-61(90)80-53(65(74)92)21-7-9-29-72;3-2(4,5)1(6)7/h2-6,11-20,23-28,33,36,53-59,75,87H,7-10,21-22,29-32,34-35,37-40,72-73H2,1H3,(H2,74,92)(H,76,89)(H,77,94)(H,78,93)(H,79,88)(H,80,90)(H,81,91)(H,82,98)(H,83,97)(H,84,96)(H,85,95);(H,6,7)/t53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-;/m0./s1
InChI key
NVRXYBFFJSLZOM-DMJUDXNFSA-N
생화학적/생리학적 작용
PL405 is a specific and high affinity endothelin converting enzyme-2 (ECE-2) fluorigenic substrate. PL405 is cleaved by ECE-2 at the Pya-F amide bond to yield the highly fluorigenic Ac-SKG-Pya.
Specific and high affinity endothelin converting enzyme-2 (ECE-2) fluorigenic substrate.
특징 및 장점
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)