The LPS is in an aqueous solution containing 0.5% triethylamine and pH adjusted to 6.5 using hydrochloric acid.
추천 제품
생물학적 소스
Escherichia coli (O26:B6)
Quality Level
무균
0.2 μm filtered
양식
aqueous solution
농도
1 mg/mL
색상
colorless to faint yellow
solubility
water: soluble
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
관련 콘텐츠
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.