주요 문서
L3885
Sigma-Aldrich
Succinyl-Concanavalin A
lyophilized powder
동의어(들):
Succ-Con A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩443,758
₩443,758
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩443,758
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩443,758
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
양식
lyophilized powder
Quality Level
구성
Protein, ~90% E1%/280
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Succinyl Con A is the active dimeric (divalent) form which does not re-aggregate to form tetramers above pH 5.6. Agglutination activity is greatly reduced by the succinylation procedure, but reactivity with mannose or glucose residues is retained.
포장
Packaged based on protein content.
품질
Highly purified.
물리적 형태
Contains sodium phosphate
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)