L7647
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type VI, lyophilized powder
동의어(들):
Con A
크기 선택
₩53,998
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
크기 선택
About This Item
₩53,998
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
Canavalia ensiformis
유형
Type VI
양식
lyophilized powder
효능
≤20 μg per mL agglutination activity
불순물
Carbohydrate, essentially free
salt, essentially free
solubility
water: 1 % (w/v)
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)