The immunogen for this product is recombinant human leptin, the epitope has not been mapped.
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
LEP-13, monoclonal
분자량
antigen 16 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant human leptin
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(c2c(c(c(c(c2[2H])[2H])Cl)[2H])[2H])c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
YVGGHNCTFXOJCH-PGRXLJNUSA-N
유전자 정보
human ... LEP(3952)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)