주요 문서
L1879
Sigma-Aldrich
Lys-Leu acetate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H25N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
259.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
제품 L1879은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
저장 온도
−20°C
Quality Level
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C12H25N3O3.C2H4O2/c1-8(2)7-10(12(17)18)15-11(16)9(14)5-3-4-6-13;1-2(3)4/h8-10H,3-7,13-14H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18);1H3,(H,3,4)/t9-,10-;/m0./s1
InChI key
VAGRBXWQTXIVKV-IYPAPVHQSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)