주요 문서
L0376
Sigma-Aldrich
L-Leucine β-naphthylamide hydrochloride
leucine aminopeptidase substrate
동의어(들):
L-Leucine-2-naphthylamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩628,590
5 G
₩1,909,824
₩628,590
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 G
₩628,590
5 G
₩1,909,824
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
292.80
Beilstein:
3918167
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
₩628,590
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
H2O: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14;/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t15-;/m0./s1
InChI key
HTHKKWZMEVJWQF-RSAXXLAASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Substrate for leucine aminopeptidase determination in colorimetric and histochemical procedures.
품질
Very low free β-naphthylamine.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M Niinobe et al.
Journal of biochemistry, 87(1), 195-203 (1980-01-01)
Aminopeptidase and arylamidase from human liver were purified 1,580- and 1,130-fold, respectively, by ammonium sulfate fractionation, TEAE-cellulose and hydroxylapatite column chromatographies, and Sephadex G-200 gel filtration. The purified preparations appeared to be homogeneous on polyacrylamide gel electrophoresis. The molecular weights