주요 문서
K4389
Sigma-Aldrich
KR-32568
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
[5-(2-Methyl-5-fluorophenyl)furan-2-ylcarbonyl]guanidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩350,378
25 MG
₩1,203,283
₩350,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩350,378
25 MG
₩1,203,283
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12FN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
261.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩350,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
색상
white
solubility
DMSO: ~10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1-c2ccc(o2)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-7-2-3-8(14)6-9(7)10-4-5-11(19-10)12(18)17-13(15)16/h2-6H,1H3,(H4,15,16,17,18)
InChI key
DTLDHYBZLVASJQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SLC9A1(6548)
생화학적/생리학적 작용
Sodium/hydrogen exchanger-1 (NHE-1) inhibitor.
Sodium/hydrogen exchanger-1 (NHE-1) inhibitor; IC50 = 0.23 μM; inhibited NHE-1-mediated rabbit platelet swelling; in anesthetized rats, reduced infarct size from 67% (control) to 43% (at 0.1 mg/kg) and 24% (at 1.0 mg/kg); reduced number of ventricular premature beats from 530 to 266 (at 0.1 mg/kg) and 115 (at 1.0 mg/kg); reduced ventricular fibrillation incidence from 17 to 8 (0.1 mg/kg) and 0 (1.0 mg/kg); implications for research and treatment of myocardial ischemic diseases.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Daniele Torella et al.
Journal of the American Heart Association, 3(2), e000434-e000434 (2014-03-29)
Diabetes mellitus (DM) has multifactorial detrimental effects on myocardial tissue. Recently, carbonic anhydrases (CAs) have been shown to play a major role in diabetic microangiopathy but their role in the diabetic cardiomyopathy is still unknown. We obtained left ventricular samples