재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
분석
≥97% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
효능
0.1-0.5 ng/mL EC50
분자량
18 kDa
포장
pkg of 5 μg
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... IL10(3586)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable