I5784
Ibandronate sodium salt
≥97% (NMR), solid
동의어(들):
(1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propylidene)bisphosphonic acid sodium, Bondronat
크기 선택
About This Item
분석
≥97% (NMR)
양식
solid
저장 조건
protect from light
색상
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
주관자
Roche
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
LXLBEOAZMZAZND-UHFFFAOYSA-M
유전자 정보
human ... FDPS(2224)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research