I2142
KN-62
≥95%, powder
동의어(들):
(S)-5-Isoquinolinesulfonic acid 4-[2-[(5-isoquinolinylsulfonyl)methylamino]-3-oxo-3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propyl]phenyl ester, 1-[N,O-bis(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-methyl-L-tyrosyl]-4-phenylpiperazine
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
색상
yellow
mp
130 °C
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.93 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 12 mg/mL
chloroform: 20 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=S(OC1=CC=C(C[C@@H](C(N2CCN(C3=CC=CC=C3)CC2)=O)N(C)S(C4=CC=CC5=C4C=CN=C5)(=O)=O)C=C1)(C6=CC=CC7=C6C=CN=C7)=O
InChI
1S/C38H35N5O6S2/c1-41(50(45,46)36-11-5-7-29-26-39-19-17-33(29)36)35(38(44)43-23-21-42(22-24-43)31-9-3-2-4-10-31)25-28-13-15-32(16-14-28)49-51(47,48)37-12-6-8-30-27-40-20-18-34(30)37/h2-20,26-27,35H,21-25H2,1H3/t35-/m0/s1
InChI key
RJVLFQBBRSMWHX-DHUJRADRSA-N
유전자 정보
human ... P2RX7(5027)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)