주요 문서
I131
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1,3,4,5-tetrakis(phosphate) potassium salt
동의어(들):
IP4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O18P4K8
CAS Number:
Molecular Weight:
804.80
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
for analytical purposes
저장 온도
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](C([C@@H]([C@@H](C1O[P](=O)([O-])[O-])O[P](=O)([O-])[O-])O)O[P](=O)([O-])[O-])O
InChI
1S/C6H16O18P4.8K/c7-1-3(21-25(9,10)11)2(8)5(23-27(15,16)17)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;;;;;;;;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t1-,2-,3?,4-,5+,6?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
HDLWTQSZUMYYND-QAVKKEKOSA-F
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Precursor of inositol 1,3,4-trisphosphate; increases entry of calcium across the plasma membrane; proposed regulator of intracellular calcium by control of plasma membrane transport of calcium ions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Serena Casanova et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(1), 1689-1698 (2018-12-14)
The independent effect of nanotube surface chemistry and structure on the flow of water under nanoscale confinement is demonstrated in this paper for the first time via the synthesis of novel carbon nitride nanotube (CNNT) membranes. Using a combination of