51351
D-myo-Inositol 1,2,3,4,5-pentakis-phosphate decasodium salt
≥80% (HPLC)
동의어(들):
L-myo-Inositol 1,2,3,5,6-pentakis-phosphate decasodium salt
크기 선택
₩2,438,233
크기 선택
About This Item
₩2,438,233
추천 제품
분석
≥80% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]1OP([O-])([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C6H17O21P5.10Na/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13;;;;;;;;;;/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;;;;;;;;;/m0........../s1
InChI key
GFGCWCIISVRGOQ-LYSXXYGLSA-D
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable