주요 문서
HT1101128
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Alcoholic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116124
NACRES:
NA.47
HT1101128 제품은 고객 맞춤형 제품으로 웹사이트에서 판매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
기술
microbe id | staining: suitable
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
기타 정보
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in acidified 90% ethanol
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Laurent L'homme et al.
Scientific reports, 10(1), 21095-21095 (2020-12-05)
Retinoic acid receptor-related orphan receptor-alpha (RORα) is a transcription factor from the nuclear receptor family expressed by immune cells and involved in the development of obesity, insulin resistance (IR) and non-alcoholic steatohepatitis (NASH). It was recently reported that mice deficient
관련 콘텐츠
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
표준 및 특수 염색과 염료를 사용하여 연구 및 임상 병리학을 위해 생물학적 조직 염색의 중요성에 대해 알아보십시오.