양식
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Intended for use in the study of connective tissue, muscle and collagen fibers. Stains collagen blue and muscle red.
기타 정보
Chromotrope 2R, aniline blue and phosphotungstic acid.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)