주요 문서
HS8151
Delta Cell Spreader
individually wrapped, sterile, pk of 500
동의어(들):
bacterial cell spreader, petridish spreader, triangular spreader
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩192,850
₩192,850
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩192,850
About This Item
UNSPSC 코드:
41122103
NACRES:
NB.22
₩192,850
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
무균
sterile
특징
individually wrapped
포장
pk of 500
크기 × 너비 × 두께
172 mm × 37 mm × 4 mm
특징 및 장점
  • Smooth spreading is aided by a domed headpiece.
  • Agar tears are reduced with a flexible rippled handle and domed spreading bar.
  • Disposable
  • γ sterilized
법적 정보
Delta is a trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)