주요 문서
HS120184
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, Combo Blue/Green, pk of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩33,394
₩33,394
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩33,394
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.22
₩33,394
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
blue-green POM
특징
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
포장
pk of 2
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120184
길이 × 너비 × 높이
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
크기 직경
4 wells × 12-30 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
특징 및 장점
  • made from POM
  • racks can be linked together for additional holding capacity
  • open sides allow for label viewing
  • flat base to hold tubes upright
  • linked racks should be supported underneath when carrying
  • available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
  • autoclavable
법적 정보
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)