주요 문서
HS2200B
Droplet Phlebotomy Tray Kit
with inserts and 16 mm test tube rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩192,850
₩192,850
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩192,850
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
₩192,850
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
핸들 높이
11 in.
트레이 길이 × 너비 × 높이
16.8 × 10.4 × 6.7 in.
일반 설명
Designed with phlebotomists in mind, the tray inserts include an extra deep compartment for a sharps container.
특징 및 장점
  • lightweight, washable ABS tray
  • tray features a supply drawer, side pockets, and a ratcheting handle with soft rubber grip that rotates out of the way for easy access
  • each tray includes a 36 place, 16 mm OneRack® test tube rack and two disposable polystyrene inserts
법적 정보
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)