주요 문서
HS120021
Totemax® Blood Collection Tray
blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩111,143
₩111,143
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩111,143
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩111,143
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
material
blue
high-density polyethylene resin
특징
Phlebotomy supplies and accessories
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120021
길이 × 너비 × 높이
432 mm × 279 mm × 279 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Totemax Blood Collection Tray′s unique phlebotomy tray design and patented hook feature allows the tray to be on or overmost bed rails, foot-boards and handrails outside a typical patient room. Keep the tray off the floor, work top or bed.
특징 및 장점
  • Made from food grade HDPE for a durable non-breakable design
  • Deep tray design helps reduce spills
  • Hooks lock in place when not in use
법적 정보
Totemax is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)