주요 문서
HS15989A
Premium Slide box
25 Place, cork lining, blue
동의어(들):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩28,014
₩28,014
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩28,014
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
MA.01
₩28,014
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
blue
nickel closure
특징
Holds 25 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15989A
길이 × 너비 × 높이
208 × 175 × 34 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
특징 및 장점
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)