주요 문서
HS120521
Digital Orbital Shaker Replacement Silicon Mat and 4 Side Bumpers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩97,440
₩97,440
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩97,440
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.73
₩97,440
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120521
일반 설명
Silicon mat with side bumpers for digital orbital shaker.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Hello, What is the dimension of this rubber sticky mat?
    1 답변
    1. The dimensions of this product are as follows:
      Length x Width: 11 x 11 inches
      Height: 0.32 inches