주요 문서
HS120177
Sharps container
1 lb, red polypropylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩172,347
₩172,347
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩172,347
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.51
₩172,347
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
red polypropylene
특징
Holds sharps
포장
pack of 18 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120177
크기
115x115x192 mm
용량
1 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Sharps Container is easy to use and transport. Provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps.
  • Stackable to reduce storage space before use
  • 1.0 L capacity (Quart) with a clear lid to view fill level
  • Slide access lid for temporary and final closures for safety and security
  • Built-in needle removal port, preventing direct contact with sharps
  • Compatible with the Droplet Blood Collection Tray
  • Measures 4.5 x 4.5 x 7.5 in (11.5 x 11.5 x 19.2 cm)
  • Pack of 18
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)