주요 문서
HS120117
Nitrogen-free weighing papers
W × L 4 × 4 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EACH
₩92,771
₩92,771
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
500 EACH
₩92,771
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.35
₩92,771
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120117
너비 × 길이
4 × 4 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)