종 반응성
rat, human, mouse
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using fixed PC12 cultured cells.
western blot: 2-4 μg/mL using PC12 whole cell lysates.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HMGB2(3148)
mouse ... Hmgb2(97165)
rat ... Hmgb2(29395)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable