분자량
antigen ~17 kDa
종 반응성
human
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using A431 cells.
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using PC12 cell lysate and A431 cell lysate.
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HIST1H3A(8350)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
for subsequent intramolecular modification events