About This Item
Linear Formula:
(CF3)2CHOH
CAS Number:
Molecular Weight:
168.04
Beilstein:
1841007
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
추천 제품
refractive index
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChI key
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨