생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
protect from light
색상
yellow to brown
mp
237.5-238.5 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=CC(/C=C/C(O2)=CC(O)=CC2=O)=CC=C1O
InChI
1S/C13H10O5/c14-9-6-10(18-13(17)7-9)3-1-8-2-4-11(15)12(16)5-8/h1-7,14-16H/b3-1+
InChI key
SGJNQVTUYXCBKH-HNQUOIGGSA-N
유전자 정보
human ... PRKACB(5567) , PRKAR2B(5577) , PRKCB(5579)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)