주요 문서
700252P
Avanti
Taurolithocholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-Cholanic acid-3α-ol N-(2-sulphoethyl)-amide sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩311,098
₩311,098
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩311,098
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H44NNaO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
505.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩311,098
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 10 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700252P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)