Key Documents
H3144
Sigma-Aldrich
1-O-Palmityl-2-O-methyl-sn-glycerol
~98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H42O3
CAS Number:
Molecular Weight:
330.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
~98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@@H](CO)OC