주요 문서
H2006
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
135.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
156-159 °C (lit.)
SMILES string
On1nnc2ccccc12
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Inhibits racemization in peptide syntheses using DCC as condensing agent.
픽토그램
Exploding BombExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Expl. 1.3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
1 - Explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
293.0 °F - Pensky Martens closed cup
Flash Point (°C)
145 °C - Pensky Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
[A new method for synthesis of peptides: activation of the carboxyl group with dicyclohexylcarbodiimide using 1-hydroxybenzotriazoles as additives].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(3), 788-798 (1970-01-01)