주요 문서
H0508
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
동의어(들):
Lawsone, Natural Orange 6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
174.15
Beilstein:
1565260
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
InChI key
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)