주요 문서
GN655098
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
96 well, TC treated, white μClear®
동의어(들):
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
material:
polystyrene
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 32 ea
제조업체/상표
Greiner 655098
재고 정보
available only in China
크기
96 wells
적합성
suitable for (cell culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)